Merck
A5876
Sigma-Aldrich
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose
Sinónimos:
β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H24O9
Número de CAS:
Peso molecular:
504.48
Beilstein/REAXYS Number:
100243
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
InChI key
GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c