A3641
Apoferritin from equine spleen
0.2 μm filtered
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
esterilidad
0.2 μm filtered
Formulario
liquid
mol peso
major subunit ML 19,889
minor subunit MH 22,200
native ~481.2 kDa (24 subunits, approx. 20 kDa each)
color
clear to slightly hazy, solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)