A3539
3-Amino-2,3-dihydrobenzoic acid hydrochloride
≥98%
Sinónimos:
5-Amino-1,3-cyclohexadiene-1-carboxylic acid hydrochloride, Gabaculine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98%
mp
203 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC1CC(=CC=C1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10);1H
InChI key
OBZFLUDUSNCZKL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567)
General description
Biochem/physiol Actions
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?