Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
form
solid
color
white
solubility
0.1 M HCl: soluble, 0.1 M NaOH: insoluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
SMILES string
CN1C2CCC1CC(C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4N
InChI
1S/C21H26N2O/c1-23-16-11-12-17(23)14-18(13-16)24-21(15-7-3-2-4-8-15)19-9-5-6-10-20(19)22/h2-10,16-18,21H,11-14,22H2,1H3
InChI key
KZFDKINRISJFCO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description powder, ≥98% (HPLC) | description solid | description An immunosuppressive agent that inhibits de novo purine nucleotide synthesis via inhibition of inosine monophosphate dehydrogenase and prevents the formation of XMP and GMP. |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| solubility 0.1 M HCl: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble, 0.1 M NaOH: insoluble | solubility 0.1 M HCl: soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility 0.1 M NaOH: slightly soluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble, H2O: insoluble, DMSO: soluble, 0.1 M HCl: slightly soluble | solubility 0.1 M NaOH: 10 mg/mL, ethanol: soluble |
| Gene Information human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133) | Gene Information human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), KCNH2(3757) | Gene Information - | Gene Information - |
| color white | color white | color pale yellow | color white to off-white |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?