A0606
Aurothioglucose hydrate
≥96% (titration)
Sinónimos:
Gold thioglucose, Solganal, Solganol
Productos recomendados
Ensayo
≥96% (titration)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 5 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.OC[C@H]1O[C@H](S[Au])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S.Au.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;;/h2-10,12H,1H2;;1H2/q;+1;/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;;/m1../s1
Clave InChI
SGVIEHTYEMEDRR-PKXGBZFFSA-M
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.