Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 474,00 |
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.900,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 7.460,00 |
Acerca de este artículo
US$ 474,00
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder or crystals
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OS(O)(=O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O13P2S.C6H15N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(27-29(17,18)19)4(26-10)1-25-30(20,21)28-31(22,23)24;1-4-7(5-2)6-3/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H,22,23,24);4-6H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
IIAWHKVLRMAJSN-MCDZGGTQSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥96% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility water: soluble | solubility water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: soluble | solubility H2O: 10 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?