Merck
92689
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-D-galactosamine-6-phosphate
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
N-Acetyl-D-chondrosamine 6-phosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16NO9P
Número de CAS:
Peso molecular:
301.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
crystalline
color
light yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H16NO9P/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H2,14,15,16)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
Clave InChI
BRGMHAYQAZFZDJ-KEWYIRBNSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
N-Acetyl-D-galactosamine-6-phosphate has been shown to inhibit the haemagglutinating activity of Alectin II, a compound isolated from aloe vera leaf pulp. [1]
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
N Akev et al.
Phytotherapy research : PTR, 13(6), 489-493 (1999-09-10)
The separation and partial purification of two lectins from the leaf pulp of Aloe vera L. (=barbadensis Miller) is presented. The fraction showing haemagglutinating activity was precipitated at 50% ammonium sulphate concentration from the crude leaf pulp extract. The precipitate