Merck
92540
Sigma-Aldrich
Picric acid solution
Sinónimos:
Creatinine color reagent, 2,4,6-Trinitrophenol
About This Item
Fórmula lineal:
(O2N)3C6H2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
229.10
Beilstein/REAXYS Number:
423400
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
SMILES string
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Application
For use as a colorimetric reagent in creatinine determination assay.
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)