Documentos clave
91216
Sigma-Aldrich
(±)-Dihydrokaempferol
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(2RS,3RS)-3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, (±)-Aromadendrol
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 527,00
US$ 527,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 527,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
288.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
US$ 527,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Flavanonol; (+)-Aromadendrin is an intermediate in flavonoid biosynthesis.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)