Merck
89105
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide Supplement
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16O9
Número de CAS:
Peso molecular:
352.29
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
impurities
≤0.1% free 4-methylumbelliferone
≤15% water
fluorescence
λem 445 nm±5 nm
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1OC2=CC(OC(C=C3C)=O)=C3C=C2
InChI
1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
InChI key
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Application
suitable as substrate for β-glucuronidase
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)