83330
Pyruvate Kinase from rabbit muscle
crystalline suspension in 3.8 M ammonium sulfate solution, ~350 U/mg protein (10-40 mg/ml)
Sinónimos:
ATP:pyruvate 2-O-phosphotransferase, PK
About This Item
Productos recomendados
Formulario
suspension
calidad
crystalline suspension in 3.8 M ammonium sulfate solution
actividad específica
~350 U/mg protein (10-40 mg/ml)
mol peso
Mr ~230000
pH
~6
actividad extraña
lactate dehydrogenase ≤0.01%
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Isoelectric Point: 7.6
Optimal pH: ∼7.5
Optimal Temperature: 25°C
ΕA280 = 0.54 for 1 mg(p)/ml, 1 cm path
Reported KM values are ATP (0.86 mM), pyruvate (10 mM), ADP (0.3 mM), and PEP (0.07 mM) in Tris buffer at pH 7.4 and 30 °C. Pyruvate kinase is highly specific for phosphoenolpyruvate, but can utilize other dinucleotide triphosphates as substrates in place of ATP including GTP, ITP, dATP, UTP, and CTP.
Definición de unidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?