Documentos clave
811S-250
Sigma-Aldrich
Human Adipocyte Starvation Medium (250 ml)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
6 mo.
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Human Adipocyte Starvation Medium
Calidad
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparación
contained in protocol
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Miriane de Oliveira et al.
Molecular and cellular endocrinology, 506, 110744-110744 (2020-02-07)
Triiodothyronine (T3) and irisin (I) can modulate metabolic status, increase heat production, and promote differentiation of white adipose tissue (WAT) into brown adipose tissue (BAT). Herein, human subcutaneous white adipocytes were treated with 10 nM T3 or 20 nM I for 24 h