Merck
8
Sigma-Aldrich
Sodium 2-ethylhexyl sulfate
Type 8, ~40%
Sinónimos:
2-Ethylhexyl sulfate sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H17NaO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
232.27
Beilstein:
5177087
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
tpo
Type 8
concentración
~40%
densidad
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].CCCCC(CC)COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
DGSDBJMBHCQYGN-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
Alkyl sodium sulfate surfactants.
Ligadura / enlace
These are the same anionic surfactants formerly produced by Union Carbide under the Tergitol name.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W M Kluwe
Environmental health perspectives, 65, 271-278 (1986-03-01)
Chronic toxicity and carcinogenicity studies of several phthalic acid esters (PAEs) and compounds containing a 2-ethylhexyl moiety were conducted in Fischer 344 rats and B6C3F1 (hybrid) mice. The compounds studied were phthalic anhydride, di(2-ethylhexyl) phthalate, butyl benzyl phthalate, diallyl phthalate