Saltar a
76548
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥97.0% (TLC)
Sinónimos:
(9Z)-9-Octadecenoic acid (1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester, 1,2-Di(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dideoyl, L-β,γ-Dioleoyl-α-cephalin, DOPE, Dioleoyl phosphatidylethanolamine, PE(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 317,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.260,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H78NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
744.03
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718431
US$ 317,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
solid
functional group
amine
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-
InChI key
MWRBNPKJOOWZPW-CLFAGFIQSA-N
Application
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DOPE) forms heterogenous liposomes with N-[1-(2,3-dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-trimethylammonium methylsulfate (DOTAP), which are used as delivery vehicles for therapeutic agents .
Biochem/physiol Actions
DOPE in mixed membranes have been found to decrease fluorescence lifetime and increase acyl-chain order. DOPE is an essential component of cationic liposomes designed to deliver DNA into gliosarcoma and kidney cell lines (gene therapy).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
42490P1223D0138
description
≥97.0% (TLC)
description
≥99.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
description
≥99% (GC), ≥98% (TLC), lyophilized powder
description
≥97%
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥99.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
assay
≥99% (GC), ≥98% (TLC)
assay
≥97%
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
semisynthetic
functional group
amine
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
ether
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
liquid
form
lyophilized powder
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)