Merck
74436
Sigma-Aldrich
Nonyl-β-D-1-thiomaltoside
≥98% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H40O10S
Número de CAS:
Peso molecular:
484.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
descripción
non-ionic
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +36±1°, c = 0.1% in methanol
mol peso
484.60 g/mol
CMC
3.2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H40O10S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-32-21-18(28)16(26)19(13(11-23)30-21)31-20-17(27)15(25)14(24)12(10-22)29-20/h12-28H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21+/m1/s1
Clave InChI
AFOMEWLJBOWKCP-OHQXVXRSSA-N
Descripción general
n-Nonyl-β-D-thiomaltoside is a newly developed detergent whose lipophilic moiety is maltose. This reagent is suitable for isolating proteins inside of cell membranes. The activity of protein isolated using n-Nonyl-β-D-thiomaltoside is higher than those isolated using n-Octyl-β-D-thioglucoside or n-Heptyl-β-D-thioglucoside. As the CMC value of this detergent is 2.4 mM, it is easy to remove from protein solutions by dialysis.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)