Saltar a
68530
Pinobanksin
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-chroman-4-one, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxyflavanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
2 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 489,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
272.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
91238
US$ 489,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14-17,19H/t14-,15+/m0/s1
InChI key
SUYJZKRQHBQNCA-LSDHHAIUSA-N
General description
Pinobanksin is a flavonoid that is widely available in honey and different propolis.[1][2]
Application
Pinobanksin has been used as a reference standard to identify and measure its presence in eleven different acacia honey samples using high-performance liquid chromatography with photo-diode array detection (HPLC-PDA).
Biochem/physiol Actions
Pinobanksin is a potent antioxidant.[1] It displays several anti-cancer properties as an apoptosis inducer, anti-proliferative and antiangiogenic agent in B-cell lymphoma (M12.C3.F6) cells[2] and human umbilical vein endothelial cells, respectively. Pinobanksin also exerts antimicrobial and antifungal properties.[3]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
9121678666PHL82654
Silybin B phyproof® Reference Substance
PHL82654
Silybin B
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)