64382
DL-Methionine methylsulfonium chloride
≥97.0% (AT)
Sinónimos:
(3-Amino-3-carboxypropyl)dimethyl sulfonium chloride, MMS, Methyl-methionine sulphonium chloride, Vitamin U
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥97.0% (AT)
Formulario
powder
impurezas
≤0.002% heavy metals
residuo de ign.
≤0.1%
pérdida
≤3% loss on drying
color
colorless to white
pH
4.0-5.5
mp
139-140 °C
solubilidad
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
[Cl-].C[S+](C)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(2)4-3-5(7)6(8)9;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
MYGVPKMVGSXPCQ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?