62197
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Atto 488 antibody produced in goat
~1 mg/mL
Sinónimos:
Atto 488 Anti-Mouse IgG, Goat Anti-Mouse IgG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
conjugado
Atto 488 conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
contiene
50% glycerol as stabilizer
reactividad de especies
mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: 1:500
immunofluorescence: 1:400
fluorescencia
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- in immunofluorescence confocal microscopic assay for p65 localization
- in immunohistochemical analysis
Immunofluorescence (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Protocolos
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.