Saltar a
56969
Micro particles based on polystyrene, dark red
size: 100 μm
Sinónimos:
Latex beads from PS, dark red
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.340,00
10 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.180,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
US$ 1.340,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
5% (solids)
density
1.05 g/cm3 (density of particles)
storage temp.
2-8°C
Application
Micro particles based on polystyrene, dark red, 100 μm (latex beads) may be used for flow cytometry calibration.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
429221942972986
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
5% (solids)
concentration
5% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
density
1.05 g/cm3 (density of particles)
density
-
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
crosslinking
2 % cross-linked
crosslinking
2 % cross-linked
crosslinking
-
crosslinking
2 % cross-linked
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)