Merck
56449C
SAFC
Medio esencial mínimo Eagle
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, without calcium chloride, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
MEM
Seleccione un Tamaño
10 L
US$ 123,00
50 L
US$ 485,00
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 L
US$ 123,00
50 L
US$ 485,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
for research or for further manufacturing use
Nivel de calidad
Formulario
dry powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
componentes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 10.620 mg/L
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Cantidad
Formulated to contain 11.0 grams of powder per liter of medium.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ping Ye et al.
BMC cell biology, 10, 2-2 (2009-01-14)
Control of intercellular penetration of microbial products is critical for the barrier function of oral epithelia. We demonstrated that CD24 is selectively and strongly expressed in the cells of the epithelial attachment to the tooth and the epithelial lining of