Saltar a
56314
Micro particles based on polystyrene, dark red
size: 1 μm
Sinónimos:
Polystyrene red microbeads (1 μm), Latex-coated polystyrene beads (1 μm), Latex beads from PS, dark red
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 505,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.25
MDL number:
US$ 505,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
0 % cross-linked
concentration
5% (solids)
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
1 μm
bp
30-80 °C
mp
240 °C
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Designed for identifying the particle size distribution (PSD) profile of a particle system.
The particle size of 1 μm is qualified using Coulter multisizer III.
Application
Used to calibrate and monitor particle size instruments and particle counters.
Features and Benefits
  • suitable for routine instrument calibration checking, testing and corrections
  • particle size traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
619464292256969
particle size
1 μm
particle size
10 μm
particle size
-
particle size
-
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
bp
30-80 °C
bp
30-80 °C
bp
-
bp
-
mp
240 °C
mp
240 °C
mp
-
mp
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
wgk
WGK 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)