Unfortunately, the purity of this product is not determined.
Productos recomendados
concentración
≥10.0 mg/mL (UV)
técnicas
electrophoresis: suitable
fluorescencia
λex 609 nm; λem 643 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
idoneidad
in accordance for gel electrophoresis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
would you mind providing the purity index of phycocyanin lyophilised powder ?
1 answer-