Documentos clave
741094
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells (Spirulina platensis)
natural abundance
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
Formulario
powder
técnicas
protein expression: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)