Merck
52046
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monohexadecyl ether
BioXtra, ≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
C16E6, Hexadecylhexaglycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)6OH
Número de CAS:
Peso molecular:
506.76
Beilstein:
1806735
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
descripción
non-ionic
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥99.0% (TLC)
Formulario
solid
mol peso
506.76 g/mol
técnicas
electrophoresis: suitable
mp
39-40 °C
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-30-19-21-32-23-25-34-27-28-35-26-24-33-22-20-31-18-16-29/h29H,2-28H2,1H3
Clave InChI
UOFCAQWHTQFNHS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)