Documentos clave
51731
Sigma-Aldrich
Polysucrose 70-fluorescein isothiocyanate conjugate
average mol wt 60,000-80,000
Sinónimos:
FITC-Polysucrose 70, Fluorescein isothiocyanate-Polysucrose 70 conjugate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 1.840,00
US$ 1.840,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 1.840,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
US$ 1.840,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
mol peso
average mol wt 60,000-80,000
fluorescencia
λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Aplicación
Ficoll 70-fluorescein isothiocyanate conjugate (FITC-Ficoll 70) is used to measure tissue permeability parameters such as glomerular sieving coefficients.
Nota de análisis
degree of substitution 0.003-0.015
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Loss of size selectivity of the glomerular filtration barrier in rats following laparotomy and muscle trauma.
Axelsson J, Mahmutovic I, Rippe A, Rippe B.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 297, F577-F582 (2009)
Transient and sustained increases in glomerular permeability following ANP infusion in rats.
Axelsson J, Rippe A, Rippe B.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 300, F24-F30 (2011)
Rapid, dynamic changes in glomerular permeability to macromolecules during systemic angiotensin II (ANG II) infusion in rats.
Axelsson J, Rippe A, Oberg CM, Rippe B.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 303, F790-F799 (2012)
Artículos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.