Documentos clave
BCR613
Prostate specific antigen (protein mass)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 224,00
US$ 224,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 224,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 224,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
clinical
Formato
matrix material
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR613
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)