Documentos clave
46945
Sigma-Aldrich
Isotiocianato de fluoresceína-dextrano
average mol wt 70,000, (FITC:Glucose = 1:250)
Sinónimos:
FITC–Dextrano
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 330,00
500 MG
US$ 1.170,00
US$ 330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 330,00
500 MG
US$ 1.170,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.32
US$ 330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
synthetic
conjugado
FITC conjugate
Formulario
powder
mol peso
average mol wt 70,000
composición
(FITC:Glucose = 1:250)
Extensión del etiquetado
~0.004 mol/mol FITC glucose
solubilidad
H2O: 50 mg/mL, hazy, orange to very deep orange
fluorescencia
λex 492 nm; λem 518 nm in ethanol
aplicaciones
cell analysis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Dextrano marcado con isotiocianato de fluoresceína para su posible uso en estudios de perfusión en animales.
Fluorescein isothiocyanate–dextran (FITC-Dextran 70) is use as a fluorescent probe to study cell processes such as cell permeability, phagocytosis and endocytosis and to study mechanisms of biomolecular delivery. FITC-Dextran 70 may be used to study the capacity, selectivity and efficiency of encapsulation and release by drug delivery vehicles.
Otras notas
Internalización de FITC y FITC-dextrano por cultivo celular de plantas en suspensión[1]; En estudios de pinocitosis en leucocitos[2]
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Siegfried Weisenburger et al.
Cell, 177(4), 1050-1066 (2019-04-16)
Calcium imaging using two-photon scanning microscopy has become an essential tool in neuroscience. However, in its typical implementation, the tradeoffs between fields of view, acquisition speeds, and depth restrictions in scattering brain tissue pose severe limitations. Here, using an integrated
Misty R Riddle et al.
Developmental biology, 441(2), 285-296 (2018-06-09)
Through the course of evolution, the gastrointestinal (GI) tract has been modified to maximize nutrient absorption, forming specialized segments that are morphologically and functionally distinct. Here we show that the GI tract of the Mexican tetra, Astyanax mexicanus, has distinct
Use of horseradish peroxidase and fluorescent dextrans to study fluid pinocytosis in leukocytes.
J M Oliver et al.
Methods in enzymology, 108, 336-347 (1984-01-01)
L. Cole et al.
Journal of Cell Science, 96, 721-721 (1990)
Louise Coppin et al.
Cells, 8(8) (2019-08-10)
The efficacy of mesenchymal stem cell infusion is currently tested in numerous clinical trials. However, therapy-induced thrombotic consequences have been reported in several patients. The aim of this study was to optimize protocols for heterologous human adult liver-derived progenitor cell
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. After reconstituting in water, what are the storage conditions?
    1 answer
    1. The stability of this material is solution has not been determined. However, aqueous solutions of 25 mg/mL or more of FITC-Dextran are expected to be stable for 1-2 weeks when stored refrigerated at 2-8°C and protected from light. For long-term storage, aliquot and store stock solutions at ?20°C, protected from light.
      Helpful?
  2. Is this product fixable?
    1 answer
    1. Yes, paraformaldehyde can be used to fix cells. In normal circumstances, formaldehyde is a cross-linking fixative that is used to fix protein and DNA.
      Looking at formaldehyde fixation, the following are applicable:
      Formaldehyde cross-links with the amino group of the N-terminal amino acid residue and the side chains of 12:
      Arginine
      Cysteine
      Histidine
      Lysine
      Depending on the peptide sequence, methylol groups, Schiff-bases, and methylene bridges were form
      Please note that although the term paraformaldehyde is used, paraformaldehyde exists only as a solid. Once the bonds of the polymer are broken, solutions contain only formaldehyde. Any paraformaldehyde in the solution would simply be an undissolved precipitate at the bottom of the solution.