45240
Eosin Y disodium salt
for microscopy (Fl., Hist.)
Sinónimos:
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, D&C;Red No. 22, Eosin yellowish
About This Item
Productos recomendados
grado
for microscopy (Fl., Hist.)
Formulario
powder
técnicas
titration: suitable
solubilidad
H2O: may be turbid 0.1 g/10 mL, red to red-brown
densidad
1.018 g/cm3
εmax
≥1050 at 509-519 nm
fluorescencia
λex 532 nm
λem 540 nm in H2O
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?