Merck
42966
Sigma-Aldrich
Polímero del ácido 12-hidroxi-octadecanoico con α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-etanediil)
Sinónimos:
HS 15, Macrogol (15)-hidroxiestearato, Polietilenglicol (15)-hidroxiestearato, Solutol® HS 15, Ácido 12-hidroxiesteárico polioxietilado
Seleccione un Tamaño
1 KG
US$ 470,00
US$ 470,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
US$ 470,00
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12161900
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 470,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
descripción
non-ionic
Formulario
paste
composición
free macrogoly% (27.0 - 39.0 g/100g (%))
impurezas
acetic acid (≤ 0.5 g/100g (%))
water (≤ 0.5 g/100g (%))
≤0.05% acetic acid
≤0.05% water
≤1 mg/kg ethylene oxide ((ppm))
≤1 mg/kg ethylene oxide
≤1 mg/kg nickel ((ppm))
≤1 mg/kg nickle
≤10 mg/kg dioxane ((ppm))
≤10 mg/kg dioxane
≤10 mg/kg heavy metals
≤620 mg/kg Diethylene glycol
≤620 mg/kg diethylene glycol ((ppm))
≤620 mg/kg ethylene glycol ((ppm))
≤620 mg/kg ethylene glycol
<10 mg/kg heavy metals ((ppm))
residuo de ign.
(≤ 0.3 g/100g (%))
pH
5.0-7.0 (1 g/10 mL in H2O)
mp
25 - 30  °C (77 - 86 °F)
valor de ácido
≤1.0 mg KOH/g
valor hidroxilo
90‑110 mg KOH/g
valor de yodo
≤2.0 g I2/100 g
valor de peróxido
≤3.0 meq/kg
valor de saponificación
53‑63 mg KOH/g
solubilidad
water: 200 g/L at 30 °C (86 °F)
densidad
1.048 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
1.03 g/cm3 at 60 °C (140 °F)
trazas de anión
<1 ppm (Ethylene Oxide)
<10 ppm (Dioxane)
trazas de catión
Ni: <1 ppm
heavy metals: <10 ppm
aplicaciones
sample preservation
cadena SMILES
C(CCCCC(CCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)O)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C47H94O19/c48-15-17-53-19-21-55-23-25-57-27-29-59-31-33-61-35-37-63-39-41-65-43-45-66-44-42-64-40-38-62-36-34-60-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-11-7-6-9-13-46(49)12-8-4-2-1-3-5-10-14-47(50)51/h46,48-49H,1-45H2,(H,50,51)
Clave InChI
CYAMZYIUAHNTBO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El polímero del ácido 12-hidroxi-octadecanoico con α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-etanediil), un tensioactivo no iónico independiente del pH, es un solubilizante y emulsionante eficaz. Es soluble en medios acuosos y disolventes orgánicos polares; sin embargo, no es soluble en disolventes apolares. Su estructura tiene ácido 12-hidroxiesteárico (parte lipófila) y polietilenglicol (parte hidrófila).
Aplicación
  • El polímero del ácido 12-hidroxi-octadecanoico con α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-etanediil) se ha utilizado:
  • en la disolución de dexametasona (DEX) para inyectar por vía intraperitoneal a los ratones con el fin de probar su fuerza de agarre y medir la fuerza muscular
  • en la preparación de roflumilast para tratar conejos y cobayas con el fin de estudiar los mecanismos y la sensibilidad farmacológica de las respuestas hipertusivas inducidas por ozono
  • para disolver la finerenona para aplicación por vía oral en estudios in vivo
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El polímero del ácido 12-hidroxi-octadecanoico con α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-etanediil) se utiliza principalmente como solubilizante en formulaciones parenterales y orales. Se prefiere para el cribado in vitro y los estudios de eficacia in vivo de los compuestos. El polímero del ácido 12-hidroxi-octadecanoico con α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-etanediil) se utiliza también en formulaciones oftálmicas, macromoléculas, supositorios y proteicas debido a sus características de solubilización y perfiles de inocuidad. Puede formar micelas que suelen oscilar entre 10 y 15 nm. El polímero del ácido 12-hidroxi-octadecanoico con α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-etanediil) puede utilizarse para desarrollar formulaciones de microemulsión IV.
Otras notas
El polímero de ácido 12-hidroxi-octadecanoico con α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-etanediil) es un detergente no iónico obtenido mediante la reacción de 15 moles de óxido de etileno con 1 mol de ácido 12-hidroxi esteárico.
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Información legal
Solutol is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
521.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
272 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Li Gan et al.
International journal of pharmaceutics, 365(1-2), 143-149 (2008-09-09)
The objective of the present study was to design a novel microemulsion in situ electrolyte-triggered gelling system for ophthalmic delivery of a lipophilic drug, cyclosporine A (CsA). A CsA-loaded microemulsion was prepared using castor oil, Solutol HS 15 (surfactant), glycerol
J S Coon et al.
Cancer research, 51(3), 897-902 (1991-02-01)
A recently developed non-ionic surfactant called Solutol HS 15 (poly-oxyethylene esters of 12-hydroxystearic acid), with low toxicity in vivo, was shown to reverse completely the multidrug resistance of KB 8-5 and KB 8-5-11 human epidermoid carcinoma cells in vitro but
Chengwen Mao et al.
AAPS PharmSciTech, 10(3), 1058-1064 (2009-08-12)
In this study, a nanoemulsion (NE) system was investigated for intravenous delivery of lipophilic and venous irritant drugs. NEs were prepared to deliver diallyl trisulfide (DT) for systemic therapy of bacterial and fungal infection, egg phospholipid was chosen as the
Arnaud Vonarbourg et al.
Biomaterials, 30(18), 3197-3204 (2009-03-31)
Most of DNA synthetic complexes result from the self-assembly of DNA molecules with cationic lipids or polymers in an aqueous controlled medium. However, injection of such self-assembled complexes in medium like blood that differ from that of their formulation leads
Emlyn Clay et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 357(1), 73-83 (2016-02-04)
Cough remains a major unmet clinical need, and preclinical animal models are not predictive for new antitussive agents. We have investigated the mechanisms and pharmacological sensitivity of ozone-induced hypertussive responses in rabbits and guinea pigs. Ozone induced a significant increase
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Hi how do you store solutol ? at RT, it solidifies
    1 answer
    1. Unfortunately, the solution stability of this product is not determined. It is recommended to use freshly prepared solutions.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Hi, What is the recommended storage condition for Kolliphor HS 15 and what is the expected shelf life corresponding the storage condition? Thank you!
    1 answer
    1. This product can be stored at room temperature. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis.
      Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
      Helpful?
  5. Hi; please, can i have the spectrum IR of macrogol-15-hydroxystearate (lot BBCH6204); best regard.
    1 answer
    1. The attached brochure and attributes table details the M-Clarity™ Program, and the discriminating quality elements for each product level: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/400/043/clarity-program-brochure-br3925en-mk.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Sigma-Aldrich/General_Information/2/M-Clarity_attributes_table_mk.pdf
      The product is marketed as level M-Clarity™ MQ100, MQ200, or MQ300, and as such, does not offer analytical method information (batch testing information / “for-cost” testing). Such a service is offered on products marketed as M-Clarity™ MQ400, and above. For questions regarding M-Clarity™ Program or other product detail, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.