42566
2,3-Dipalmitoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
≥95.0% (TLC)
Sinónimos:
1-sn-Phosphatidylcholine, 2,3-dipalmitoyl, D-β,γ-Dipalmitoyl-α-lecithin
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
Storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m0/s1
Inchi Key
KILNVBDSWZSGLL-LHEWISCISA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?