Merck
39326
Sigma-Aldrich
N-[2-(Dansylamino)ethyl]maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
N-(2-Maleimidoethyl)-5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonamide, N-(2-Maleimidoethyl)dansylamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 215,00
US$ 215,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 215,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H19N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
373.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
US$ 215,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
fluorescencia
λex 327 nm; λem 547 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0, 2-mercaptoethanol
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCN3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C18H19N3O4S/c1-20(2)15-7-3-6-14-13(15)5-4-8-16(14)26(24,25)19-11-12-21-17(22)9-10-18(21)23/h3-10,19H,11-12H2,1-2H3
Clave InChI
GFVSIWWKMOVBJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S Aoki et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(6), 1123-1132 (2001-07-18)
A cyclen (=1,4,7,10-tetraazacyclododecane) doubly functionalized with three carbamoylmethyl groups and one dansylaminoethyl (dansyl = 2-(5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl) group (L(2) = 1-(2-(5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonylamido)ethyl)-4,7,10-tris(carbamoylmethyl)-cyclen) was synthesized and characterized. Potentiometrtic pH titration and UV spectrophotometric titration of L(2) served to determine deprotonation of the pendant dansylamide
Andreas Helmersson et al.
Plant physiology, 147(3), 1158-1167 (2008-05-30)
Zinc is a potent regulator of programmed cell death (PCD) in animals. While certain, cell-type-specific concentrations of intracellular free zinc are required to protect cells from death, zinc depletion commits cells to death in diverse systems. As in animals, PCD
Jun Yin et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(19), 11367-11374 (2009-08-28)
We report on the fabrication of Cu2+-sensing thermoresponsive poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) microgels labeled with metal-chelating acceptor and fluorescent reporter moieties. Cu2+ detection sensitivity can be considerably enhanced via thermo-induced collapse of the sensing matrix, which can easily optimize the relative spatial