Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H21N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
383.40
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioReagent
assay
≥97.0% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)NCCN3C(=O)C=CC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C20H21N3O5/c1-3-22(4-2)14-6-5-13-11-15(20(27)28-16(13)12-14)19(26)21-9-10-23-17(24)7-8-18(23)25/h5-8,11-12H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,21,26)
InChI key
IXQPRUQVJIJUEB-UHFFFAOYSA-N
Application
Thiol-reactive probe for protein labelling
7-Diethylamino-3-[N-(2-maleimidoethyl)carbamoyl]coumarin is utilized as a fluoresencent biological sensing device . Used for real-time measurements for the release of inorganic phosphates during enzymatic reaction when MDCC is conjugated to a mutant phosphate-binding protein . Also, utilized for intramolecular fluorescence energy transfer (FRET) experiments .
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?