Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 584,00 |
Acerca de este artículo
US$ 584,00
biological source
(Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~60,000
color
white
mp
483 °C ((901 °F ))
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Mr ~60,000 | description Mr ~200,000 | description Mr ~70,000 | description Mr ~100,000 |
| biological source (Leuconostoc mesenteroides) | biological source (leuconostoc mesenteroides) | biological source (Leuconostoc spp) | biological source (Leuconostoc spp.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| color white | color white | color white | color - |
| mp 483 °C ((901 °F )) | mp 483 °C ((901 °F )) | mp 483 °C ((901 °F )) | mp 483 °C ((901 °F)) |
| mol wt Mr ~60,000 | mol wt Mr ~200,000 | mol wt Mr ~70,000 | mol wt Mr ~100,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrano from Leuconostoc mesenteroides
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?