Saltar a
31390
Dextrano from Leuconostoc spp.
Mr ~70,000
Sinónimos:
DEXTRANO 70
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 206,00
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 700,00
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.420,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C6H10O5)n
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
US$ 206,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~70,000
loss
≤7% loss on drying
color
white
mp
483  °C ((901 °F ))
solubility
water: 0.75 g/5mL, clear
absorption
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
El dextrano es un polímero bacteriano extracelular de D-glucopiranosa. Consiste principalmente en enlaces α-(1→6) en la cadena principal y una cantidad variable de enlaces α-(1→2), -(1 3) α, -(→ α1→4) ramificados.
Application
El dextrano del género Leuconostoc se ha utilizado:
  • para el aislamiento de islotes del tejido pancreático mediante centrifugación
  • como componente del tampón de bicarbonato de Earle para la perfusión placentaria
  • para el aislamiento de microvasos cerebrales de rata
Biochem/physiol Actions
El dextrano se utiliza comercialmente como medicamento, en particular como expansor de volumen del plasma sanguíneo. Se utiliza como adyuvante, emulsificante, portador y estabilizador en las industrias alimentaria, farmacéutica y química. Sephadex, un dextrano reticulado, se utiliza mucho para la separación y la purificación de proteínas. En la industria alimentaria, el dextrano encontró su uso como espesante en la mermelada y el helado. Inhibe la cristalización de los azúcares, aumentando por tanto la retención de humedad. Esto contribuye a mantener el sabor y el aspecto de diversos alimentos.
Other Notes
Aumenta la sensibilidad a la inmunoprecipitación
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de dextranos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
091843138931392
description
Mr ~70,000
description
Mr ~100,000
description
Mr ~40,000
description
Mr 450,000-650,000
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp.)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
solubility
water: 0.75 g/5mL, clear
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 1.5, clear, colorless
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
483 °C ((901 °F))
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
483  °C ((901 °F ))
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrano from Leuconostoc spp.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf