Merck
24660C
SAFC
EX-CELL® Sp2/0 Serum-Free Medium for Sp2/0 Cells, Chemically Defined
Animal-component free, Protein free, Chemically defined, without L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Fabricación farmacéutica
Seleccione un Tamaño
1 L
US$ 93,00
5 L
US$ 270,00
10 L
US$ 462,00
50 L
US$ 1.668,00
US$ 93,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
US$ 93,00
5 L
US$ 270,00
10 L
US$ 462,00
50 L
US$ 1.668,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
US$ 93,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nivel de calidad
descripción
for research or for further manufacturing use
Formulario
dry powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
Cantidad
Formulated to contain 17.3 grams of powder per liter of medium.
Información legal
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.