Merck
C8166
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate Mixed isomers
≥90% purity (HPLC), powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate Mixed isomers, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to yellow
solubility
acetone: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)