Saltar a
2108
E-Toxate Reagent
Single test vial
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 vials
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 423,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
US$ 423,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solid
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
storage temp.
−20°C
Other Notes
10 mL of Catalog No. 2107 ("Endotoxin-free" water) is supplied with each 1-vial and 10-vial order. 2 × 10 mL is supplied with 100-vial orders.
Ready-to-use single test vials containing E-TOXATE reagent. Pipette test solution directly into the vial.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E8779E8029ET0200
description
Single test vial
description
sufficient for 20 tests
description
for endotoxin quantitation
description
sufficient for 20 assays
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
sensitivity measuring range
-
sensitivity measuring range
-
sensitivity measuring range
-
form
solid
form
dry concentrate
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)