Saltar a
19459
Protein G recombinant
from Escherichia coli, ≥90%
Sinónimos:
IgG F(c)-Receptor
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 343,00
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.360,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
US$ 343,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
mol wt
Mr ~31800
concentration
≥90%
storage temp.
−20°C
General description
Protein G is a small globular cell surface protein produced by Streptococcus sp. It is composed of two or three nearly identical domains of 55 amino acids each. It binds to Fc fragment of IgG from many species with high affinity. It does not recognize IgM, IgA, IgE or serum albumin.
Physical form
lyophilized powder in PBS, pH 7.4
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T0910D0690
description
from Escherichia coli, ≥90%
description
recombinant, expressed in E. coli, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥3 units/mg protein
description
aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
concentration
≥90%
concentration
-
concentration
≥2 unit/μL
mol wt
Mr ~31800
mol wt
11.7 kDa
mol wt
~374 kDa
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)