17304
Crocin
Sinónimos:
Crocetin digentiobiose ester
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad
suitable for microscopy
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)C(=O)O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)\C=C\C=C(\C)C(=C)CO[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C46H68O23/c1-21(12-8-14-23(3)25(5)18-62-43-40(59)36(55)32(51)28(67-43)19-63-44-38(57)34(53)30(49)26(16-47)65-44)10-6-7-11-22(2)13-9-15-24(4)42(61)69-46-41(60)37(56)33(52)29(68-46)20-64-45-39(58)35(54)31(50)27(17-48)66-45/h6-15,26-41,43-60H,5,16-20H2,1-4H3/b7-6+,12-8+,13-9+,21-10-,22-11+,23-14-,24-15+/t26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41-,43-,44-,45-,46+/m1/s1
Clave InChI
LUVDBMJRTUBHNX-RSXXRLSLSA-N
Aplicación
- as a reference standard to detect its presence in Crocus sativus L. extract using high-performance liquid chromatography technique
- to investigate its protective effects as an antioxidant and anti-inflammatory agent against doxorubicin-induced nephrotoxicity in rats
- to test antitumor effects and its role in promoting autophagy and apoptosis and inhibiting the progression of cervical cancer on SiHa cells and female BALB/c nude mice
- as a co-treatment with cisplatin to test its protective effect against cisplatin (CIS)-induced testicular toxicity in rats
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?