16951
Atto 495
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥98.0% (HPCE)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
ATTO-TEC GmbH
solubilidad
DMF: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
H2O: soluble
acetone: soluble
acetone: soluble
fluorescencia
λex 499 nm; λem 526 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3N(CCCC(O)=O)c2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C21H25N3O2.ClHO4/c1-22(2)17-9-7-15-12-16-8-10-18(23(3)4)14-20(16)24(19(15)13-17)11-5-6-21(25)26;2-1(3,4)5/h7-10,12-14H,5-6,11H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)
Clave InChI
KCYUESOHZRSRGP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)