Merck
14448
Sigma-Aldrich
2-(4-Biphenylyl)-6-phenylbenzoxazole
BioReagent, suitable for scintillation, ≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
PBBO
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 163,00
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 163,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H17NO
Número de CAS:
Peso molecular:
347.41
Beilstein:
1222425
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
solid
mp
198-199 °C (lit.)
fluorescencia
λem 390 nm in acetonitrile: methanol
λem 425 nm in H2O
idoneidad
suitable for scintillation
cadena SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3nc4ccc(cc4o3)-c5ccccc5
InChI
1S/C25H17NO/c1-3-7-18(8-4-1)20-11-13-21(14-12-20)25-26-23-16-15-22(17-24(23)27-25)19-9-5-2-6-10-19/h1-17H
Clave InChI
WISWLZYHZLVSMO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Utilized as a scintillator reagent[1][2][3].
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Evaluation of a photoelectron-rejecting alpha liquid-scintillation (PERALS) spectrometer for the measurement of alpha-emitting radionuclides
Cadieux, J. R.
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 299, 119-119 (1990)
Some rules to improve the energy resolution in alpha liquid scintillation with beta rejection
Aupiais, J., Aubert, C., and Dacheux, N.
Radiochim. Acta, 91, 63-63 (2003)
Genetics of resistance of pyrethroid-selected houseflies, Musca domestica L.
Farnham, A. W.
Pestic. Sci., 4, 513-513 (1973)
Dimitrios Kioroglou et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(10) (2020-10-03)
Wine origin and ageing are two factors related to wine quality which in turn is associated to wine metabolome. Currently, new metabolomic techniques and proper statistics procedures allow accurate profiling of wine metabolome. Thus, the main goal was to evaluate