Documentos clave
121-25-02
Sigma-Aldrich
Extracellular Matrix Protein Coated T-25 Flasks
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 108,00
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 108,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Nivel de calidad
superficie
25 cm2
grupo activo de la matriz
ECM Protein coating
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
T-25 tissue culture flasks pre-coated with Extracellular Matrix Attachment Factor.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)