Saltar a
09945
N-Butyryl-DL-homoserine lactone
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-Butanamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 383,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H13NO3
Número CAS:
Peso molecular:
171.19
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
6375
MDL number:
US$ 383,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to faint beige
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
VFFNZZXXTGXBOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Application test: Induces violacein expression in a Chromobacterium violaceum mutant usually not able to produce homoserine lactones.[1]
Biochem/physiol Actions
N-Butyryl-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria. Some AHLs are potent chemoattractants for human immune cells such as neutrophils.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
514815372768873
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
powder
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white to faint beige
color
-
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)