Merck
08491
Supelco
D-Ribonic acid lithium salt
≥95.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O6 · xLi+
Número de CAS:
Peso molecular:
166.13 (free acid basis)
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
Ensayo
≥95.0% (TLC)
actividad óptica
[α]/D 6.5±1.0°, 24 hr, c = 1 in 1 M HCl
aplicaciones
clinical testing
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[Li+]
InChI
1S/C5H10O6.Li/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;+1/t2-,3-,4-;/m1./s1
Clave InChI
TVHSDAFFJAXPAS-WPFDICAFSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)