Merck
79469
D-Arabino-1,4-lactone
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
D-Arabinonic acid γ-lactone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O5
Número CAS:
Peso molecular:
148.11
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97.0% (HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]/D 72.0±3.0°, c = 1 in H2O
color
white
mp
94 - 100  °C ( (201 - 212 °F ))
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4+/m1/s1
InChI key
CUOKHACJLGPRHD-JJYYJPOSSA-N
Application
D-Arabino-1,4-lactone is used as a substrate to identify, differentiate and characterize stereospecific arabino-1,4-lactone oxidase(s)/ arabinonolactone oxidase(s) (LdALO) involved in vitamin C biosynthesis. D-Arabino-1,4-lactone is used as a precursor for the biosynthesis of erythroascorbate.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)