Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 61,80 |
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 213,00 |
100 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 494,00 |
Acerca de este artículo
US$ 61,80
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]20/D −70±3°, c = 2% in 5% NaOH
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
mp
234-236 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form - | form solid | form - |
| cation traces Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| mp 234-236 °C (lit.) | mp 234-236 °C (lit.) | mp 234-236 °C (lit.) | mp 234-236 °C (lit.) |
| optical activity [α]20/D −70±3°, c = 2% in 5% NaOH | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?