PHR1138
Adenosine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
9-β-D-Ribofuranosyladenine, Adenine riboside, Adenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
traceable to Ph. Eur. A0230200
traceable to USP 1012123
API family
adenosine
CofA
current certificate can be downloaded
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
234-236 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
Footnote
Recommended products
Application
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for LC-MSMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.