Merck
S9640
Sigma-Aldrich
Tetraborato de sodio decahydrate
Sodium tetraborate decahydrate
ACS reagent, ≥99.5%
Sinónimos:
Borato de sodio decahydrate, Borax decahydrate
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 127,00
500 G
US$ 213,00
2.5 KG
US$ 413,00
4 X 2.5 KG
US$ 1.300,00
US$ 127,00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 127,00
500 G
US$ 213,00
2.5 KG
US$ 413,00
4 X 2.5 KG
US$ 1.300,00
About This Item
Fórmula lineal:
Na2B4O7 · 10H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
381.37
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
assay:
≥99.5%
grade:
ACS reagent
form:
powder or crystals
US$ 127,00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
suitable for SM 4500 - NH3
vapor pressure
0.213 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
powder or crystals
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
9.15-9.20 (25 °C, 0.01 M in solution)
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
General description
El decahidrato de tetraborato de sodio es un material natural utilizado como catalizador o aditivo para muchas transformaciones orgánicas como: reacción de Nef, condensación de Knoevenagel, sustitución, adición, metilación selectiva de dioles vecinales y desililación de trimetilsilil alquinonas.
Application
El decahidrato de tetraborato de sodio puede utilizarse como catalizador en
  • La tiólisis regioselectiva de 1,2-epóxidos utilizando tioles para sintetizar sulfuros β-hidroxi.
  • La heteroadición de Michael de tioles con olefinas con deficiencia de electrones para sintetizar los correspondientes β-aductos.
  • La reacción de Biginelli sin disolvente para sintetizar 3,4-dihidropirimidin-2(1H)-onas.
También se puede utilizar como aditivo para preparar compuestos de polipirrol-bórax con elevadas propiedades dieléctricas.
Legal Information
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Federico Corti et al.
Nature communications, 10(1), 1562-1562 (2019-04-07)
The proteoglycan Syndecan-2 (Sdc2) has been implicated in regulation of cytoskeleton organization, integrin signaling and developmental angiogenesis in zebrafish. Here we report that mice with global and inducible endothelial-specific deletion of Sdc2 display marked angiogenic and arteriogenic defects and impaired
Maxime Mivelaz et al.
Methods (San Diego, Calif.), 184, 112-124 (2020-02-01)
In eukaryotic cells, the genome is packaged into chromatin and exists in different states, ranging from open euchromatic regions to highly condensed heterochromatic regions. Chromatin states are highly dynamic and are organized by an interplay of histone post-translational modifications and
C Cencetti et al.
Carbohydrate polymers, 90(3), 1362-1370 (2012-09-04)
Silver-loaded dressings are designed to provide the same antimicrobial activity of topical silver, with the advantages of a sustained silver release and a reduced number of dressing changes. Moreover, such type of dressing must provide a moist environment, avoiding fiber
Qingzhou Cui et al.
The Analyst, 134(5), 875-880 (2009-04-22)
We developed a photonic crystal sensing method for diol containing species such as carbohydrates based on a poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogel containing an embedded crystalline colloidal array (CCA). The polymerized CCA (PCCA) diffracts visible light. We show that in the
Jian-Feng He et al.
Journal of chromatography. A, 1218(24), 3816-3821 (2011-05-14)
The paper presents an on-line transient moving chemical reaction boundary (MCRB) method for simply but efficiently stacking analytes in capillary electrophoresis (CE). The CE technique was developed for a rapid determination of fumaric and maleic acid. Based on the theory
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review