31457
Tetraborato de sodio decahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, buffer substance, ≥99.5%
Sinónimos:
Borato de sodio decahydrate, Borax decahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. ISO
Ensayo
≥99.5%
Formulario
powder or crystals
pH
9.0-9.6 (20 °C, 5%)
densidad
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Clave InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Modified carbazole method for the quantitive determination of hexuronic acids.[1]
- Quantitative estimation of aminoglycoside antibiotics (dihydrostreptomycin and streptomycin) by capillary electrophoresis coupled with UV detection.[2]
- To compose the buffer along with cholic acid sodium solution (pH 9.2) for micellar electrokinetic chromatographic (MEKC) quantification of pesticides.[3]
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?