Merck
F0507
Sigma-Aldrich
Ácido fórmico
reagent grade, ≥95%
About This Item
Fórmula lineal:
HCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.03
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
reagent grade
Quality Level
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥95%
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
contains
<2.5% water as stabilizer
expl. lim.
57 %
impurities
≤1% acetic acid
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
El ácido fórmico (HCOOH, FA) es el ácido carboxílico más simple que se encuentra principalmente en las picaduras y mordeduras de insectos. Es muy utilizado como molécula de almacenamiento de hidrógeno debido a su baja toxicidad, su facilidad de reciclado, su facilidad de uso y su estado líquido en condiciones ambientales.
Application
  • Reducción electroquímica CO(2) en estaño metálico y oxidado: en este estudio se utiliza la teoría del funcional de la densidad (DFT) gran canónica y la espectroscopia de absorción infrarroja mejorada-superficie de reflectancia total atenuada in situ (ATR-SEIRA) para investigar la reducción electroquímica del dióxido de carbono en superficies de estaño, donde el ácido fórmico podría desempeñar un papel para comprender los mecanismos de reacción (Whittaker et al., 2024).
  • Medición simultánea de medicamentos para tratamiento de la COVID-19: esta investigación demuestra el uso de UPLC-MS/MS para la medición simultánea de fármacos destinados al tratamiento de la COVID-19 en plasma de ratas, indicando la importancia del ácido fórmico en la preparación de muestras o como aditivo de fase móvil para una mejor separación cromatográfica (Zhou et al., 2024).
  • Perfilado de metabolitos de la liquiritina: el estudio consiste en la elaboración de perfiles de metabolitos mediante cromatografía de líquidos de ultra alto rendimiento-espectrometría de masas en tándem (UHPLC-MS/MS), donde probablemente se utilice ácido fórmico en la preparación de muestras o en procesos cromatográficos (Chen et al., 2024).
  • Análisis de la cocaína y sus metabolitos: en este artículo se explora la extracción en fase sólida seguida del análisis mediante UHPLC-ESI-MS/MS de metabolitos de la cocaína, un método que a menudo incorpora ácido fórmico para mejorar la ionización de los analitos (Makhdoom et al., 2024).
  • Determinación de compuestos antimicrobianos en el cerdo: se utiliza UHPLC-MS/MS para la determinación simultánea de diversos compuestos antimicrobianos, demostrando el papel del ácido fórmico en el procesamiento de muestras y la separación cromatográfica (Nowacka-Kozak et al., 2024).
El ácido fórmico se utiliza como reductor en:
  • la síntesis de grafeno a partir de óxido de grafeno.
  • La reducción catalítica de cromo (Cr(VI) a Cr(III)) por paladio coloidal.
Se utiliza también como reactivo en la reacción de Eschweiler-Clarke durante la síntesis de ketamina mediante la reducción de la 2-(2-clorofenil)-2-nitrociclohexanona (2-CPNCH) a norketamina.
Además, se utiliza como donante de hidrógeno durante la transformación de la forma furanosa de la glucosa en la forma piranosa, y en la reacción de hidrogenación de transferencia catalítica.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
121.1 °F - closed cup
flash_point_c
49.5 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Glucosinolates determination in tissues of horseradish Plant.
Lelario F et al.
Bio-protocol, 5, e1562-e1562 (2015)
Palladium nanoparticles for catalytic reduction of Cr (VI) using formic acid
Omole, Marcells A O, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 76, 158-167 (2007)
A new process of ketamine synthesis from 2-(2-chlorophenyl)-2-nitrocyclohexanone proposed by analyzing drug materials and chemicals seized in Taiwan
Yao-Te Y, et al.
Forensic Science International, 349, 111776-111776 (2023)
Tissue distribution, effects of cooking and parameters affecting the extraction of azaspiracids from mussels, Mytilus edulis, prior to analysis by liquid chromatography coupled to mass spectrometry.
Hess P et al.
Toxicon, 46, 62-62 (2005)
Catalytic transfer hydrogenation of sugar derivatives
Laszlo J, et al.
Carbohydrate Polymers, 45, 139-145 (2001)